(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
FL13841.POR
CHMPFL13841.POREA
0
EUR
CHMPFL13841.POR
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,17 g/mol |
MDL:
MFCD00060353 CAS-Nummer: 452-14-2 |