5-Fluor-2-nitrotoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene

002251-500G 002251-25G 002251-100G FL2251.2500
FLUO002251-500GEA 0 EUR
FLUO002251-500G FLUO002251-25G FLUO002251-100G CHMPFL2251.2500
5-Fluor-2-nitrotoluol
5-Fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007283
CAS-Nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR