Pumpe, Kolbensiphon
Lieferant: NRG DEVELOPMENTS
5900
COLL5900EA 0 EUR
COLL5900
Pumpe, Kolbensiphon
Pumpen Fass/Transferpumpen
Kolbenbetriebene Siphonpumpe. Dank des anpassbaren Stopfens lässt sich die Pumpe mit verschiedenen Behältern verwenden.
  • Mit PE-Saugschlauch
  • Für Trommeln bis zu 205 Liter