Twin Bucket
Lieferant: CONTEC
2743S
CONT2743SEA 530 EUR
CONT2743S
Twin Bucket
Eimer
Der Twin Bucket ist ein autoklavierbarer, zweigeteilter 20 L-Eimer aus langlebigem PP mit einer gebogenen Edelstahlpresse.
  • Ideal für kleinere kontrollierte Umgebungen und Labore mit begrenztem Stauraum
  • Für den Einsatz mit der gebogenen Edelstahlpresse entwickelt
  • Vier Rollen für zusätzliche Mobilität
  • Vollständig autoklavierbar (mit Ausnahme der Rollen)
Eine Seite des Eimers wird für frische Reinigungs- und Desinfektionslösungen benutzt, die andere für Abfälle.
Lieferumfang: Wird mit Deckel, Edelstahlpresse und vier Rollen geliefert.