Kühlmobil 121-RB400-MK-16, luftgekühlt, Gr. 06 Kühlleistung: 2 100 Watt bei +20°C Wasservorlauftemperatur und max. 32°C Umgebungstemperatur Pumpenleistung: 7 l/min. bei 4,0 bar 6,5 l/min bei 6,0 bar Förderdruck: max. 9,0 bar Tankinhalt: 15 l Anschlüs 1 * 1 ST
Lieferant: COOLIKE REGNERY GMBH
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.