KÜHLMOBIL in luftgekühlter Ausführung Kühlleistung: 600 Watt bei 20° C Wasservorlauftemperatur und max. 32° C Umgebungstemperatur Einstellbarer Temperaturbereich: 16°C bis 22°C möglich Pumpenleistung: 4 l/min. bei 2 ,2 bar Förderdruck: max. 3,5 bar T 1 * 1 ST
Lieferant: COOLIKE REGNERY GMBH
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.