Siliconentschäumer Emulsion 30% Simethicone USP
Lieferant: DOW CORNING
Synonyme:
Anti-foaming agent
117544-200
DOWC117544-200EA
15060
EUR
DOWC117544-200
Siliconentschäumer Emulsion 30% Simethicone USP
Siliconentschäumer
Water-dilutable nonionic emulsion containing 30% Simethicone USP by weight.
Spezifikation Testergebnisse
Nonvolatile Content | 41,7% |
pH | 2,6 |
Siloxane Content | 30,4% |