KS/CleanZone CZ01/CZP/2 Farbe blau Im Lieferumfang enthalten: Umrandungsmaterial schwarz, wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm). Erdwiderstand 10,8 Ohm Dicke/Stärke: 2,1 mm , Belastbarkeit: 70Kg/cm²,Farbe: grau gesprenkelt (Titanium) Optional erhält 1 * 1 ST
Lieferant: DYCEM
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.