Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Kohlendisulfid, Kohlenstoffdisulfid, Carbondisulfid

E350-01EA 471.84 EUR
E350-01
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Spektroskopie, J.T.Baker®
Schwefelkohlenstoff

Suitable for NIOSH analytical methods 1003, 1500, and 1501 for hydrocarbon analysis and spectroscopy.

Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,6 °C
Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CS₂) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
ACS - Trace Organic Impurities (as benzene) (by GC) ≤1 ppm
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤15 ppm
ACS - Hydrogen Sulfide (H₂S) ≤1.5 ppm
ACS - Sulfur Dioxide (SO₂) ≤2.5 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 750 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 500 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 410 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 403 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 394 nm ≤0.25
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 388 nm ≤0.50
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 385 nm ≤1.00
Boiling Point (typical)................. 46.3 °C. 2.68 - 3.34, 2.23 - 2.68, 0.75 - 2.19
Windows of Near Infrared Transmittance (10-mm path vs. air 80-90% T), 2.5 - 4.3, 4.8 - 6.2, 7.1 - 16.0
µm:
2.68 - 3.34; 2.23 - 2.68; 0.75 - 2.19
Windows of Infrared Transmittance (10-mm path vs air, 60-100% T), µm:
2.5 - 4.3; 4.8 - 6.2 ; 7.1 - 16.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR