Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Bicyclo[4.4.0]decan, Dekalin

C12093900
EHERC12093900EA 44 EUR
EHERC12093900
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₈
Molecular Weight: 138,25 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–40 °C
Dichte: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004130
CAS-Nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR