1-Decanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol
C12095200
EHERC12095200EA 34 EUR
EHERC12095200
1-Decanol
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Molecular Weight: 158,28 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875