1,3-Diphenylharnstoff
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
N,N’-Diphenylurea, N,N'-Diphenylurea
C12921500
EHERC12921500EA
44
EUR
EHERC12921500
1,3-Diphenylharnstoff
1,3-Diphenylharnstoff
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O Molecular Weight: 212,25 g/mol |
MDL:
MFCD00003017 CAS-Nummer: 102-07-8 EINECS: 203-003-7 |