Behensäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Docosansäure

C13057800
EHERC13057800EA 43 EUR
EHERC13057800
Behensäure
Behensäure
Formel: C₂₂H₄₄O₂
Molecular Weight: 340,59 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002807
CAS-Nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR