δ-BHC

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: (1a,2a,3a,4b,5a,6b)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, δ-HCH

C14074000
EHERC14074000EA 82 EUR
EHERC14074000
δ-BHC
δ-BHC
Formel: C₆H₆Cl₆
Molecular Weight: 290,83 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 319-86-8
EINECS: 206-272-9
UN: 2761
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR