Cerotinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Hexacosansäure
C14191300
EHERC14191300EA 77 EUR
EHERC14191300
Cerotinsäure
Cerotinsäure
Formel: C₂₆H₅₂O₂
Molecular Weight: 396,7 g/mol
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Dichte: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002811
CAS-Nummer: 506-46-7
EINECS: 208-040-2