D(+)-Mannose

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal

C14752300
EHERC14752300EA 32 EUR
EHERC14752300
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133 °C
Dichte: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR