Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
C16986122
EHERC16986122EA 48 EUR
EHERC16986122
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Sudan Rot 7B (Fettrot Bläulich, Lösungsmittel Rot 19, Fettrot 7B)
Formel: C₂₄H₂₁N₅
Molecular Weight: 379,4570 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003904
CAS-Nummer: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5