Sulfachinoxalin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Amino-N-(quinoxalin-2-yl)benzenesulphonamide
C16990000
EHERC16990000EA 60 EUR
EHERC16990000
Sulfachinoxalin
Sulfachinoxalin
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₂S
Molecular Weight: 300,3357 g/mol
MDL: MFCD00055406
CAS-Nummer: 59-40-5
EINECS: 200-423-2