Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17396150 T0600000
EHERC17396150EA 43 EUR
EHERC17396150 EDQMT0600000
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molecular Weight: 480,9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8