Universal-Fläschchen
Lieferant: EKSIGENT
A62251
EKSIA62251EA 0 EUR
EKSIA62251
Universal-Fläschchen
Vials
Universelle Fläschchen für Puffer/Proben.
Diese präzisionsgefertigen Polymethylpenten-Fläschchen wurden mit häufig verwendeten CE-Reagenzien auf ihre Verträglichkeit getestet. Die Universal-Fläschchen sind ausschließlich für den Gebrauch mit den Geräten CESI 8000, PA 800 Enhanced oder PA 800 plus vorgesehen und sollten nicht wiederverwendet werden.