Waferkörbe
Lieferant: ENTEGRIS
A23-0215 A26-01-0215 A14-01S-0215 A47-01-0215 A12-01-0215 A15-01-0215 A17-01-0215 A13-01-0215 A89-01-0215
ENTEA23-0215EA 0 EUR
ENTEA23-0215 ENTEA26-01-0215 ENTEA14-01S-0215 ENTEA47-01-0215 ENTEA12-01-0215 ENTEA15-01-0215 ENTEA17-01-0215 ENTEA13-01-0215 ENTEA89-01-0215
Waferkörbe
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Diese Waferkörbe aus PFA wurden für die Verarbeitung und Handhabung von Substraten entwickelt. Sie sind kompatibel mit Tanks und Griffen.
Kompatible Tanks:
A14 Körbe: E12
A15 Körbe: E12, E14-10-01, E22-101
A26 Körbe: E14-25-01
A47 Körbe: E14-21-01, E14-25-01
Kompatible Griffe:
A14 Körbe: A01, A07, A029
A15 Körbe: A01, PA01, A07, PA07, A029, PA029
A26 Körbe: A01, A07, A029
A47 Körbe: A01, A07, A029