Etikett, abnehmbar
Lieferant: ENTEGRIS
H20-002LB
ENTEH20-002LBEA 0 EUR
ENTEH20-002LB
Etikett, abnehmbar
Etiketten
Aus Polyolefin-Copolymer. Leeres Etikett für kundenspezifische Kennzeichnung. Druckempfindlicher Klebstoff ist abnehmbar und hinterlässt auch keine Rückstände.
  • Haftet gut auf den meisten Kunststoffoberflächen
  • Für die Verwendung mit allen H20 Chiptablett-Abdeckungen
  • Rückstandsfrei