Matrix Metalloproteinase-12 (MMP-12) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES AG
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-12 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-12 (MMP-12, Stromelysin-1) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde. Die Assays werden in einem praktischen Mikroplattenformat mit 96 Wells durchgeführt. Enthalten sind aktives Enzym, Assay-Puffer, ein prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH) und eine ausführliche Gebrauchsanweisung.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-12-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH), Assay-Puffer, 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.