Reinraumwischtücher, C-Tücher, C6
Lieferant: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
7-C6-99L-00
EPTA7-C6-99L-00EA 32.8 EUR
EPTA7-C6-99L-00
Reinraumwischtücher, C-Tücher, C6
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses leichte, fusselarme Taschentuch besteht aus einer Spezialmischung aus Hanf- und Zellulosefasern. Eignet sich ideal für allgemeine Reinigungsarbeiten.
  • Dank Ihrer ausgezeichneten Absorption besonders wirksam im Reinraum, extrem geringe Partikelbildung, und Ultrareinheit
  • Nehmen das Vierfache ihres Eigengewichts auf
  • Weiche Wischtücher zerkratzen nicht die Oberflächen, egal ob bei nasser oder trockener Verwendung
  • Niedriger Anteil an löslichen extrahierbaren Stoffen und Metallionen
Farbe: Weiß
Verpackung: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, gereinigt und doppelt verpackt.