C8- Aggresive cleanroom wiper size 12x12 150/bag, 18 bags/case. It is made of polycellulose material enchanced with aggressive pattern of hills/valley for pickup of enhanced contamination particles 1 * 150 ST
Lieferant: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
C8- Aggresive cleanroom wiper size 12x12 150/bag, 18 bags/case. It is made of polycellulose material enchanced with aggressive pattern of hills/valley for pickup of enhanced contamination particles 1 * 150 ST
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.