Schützende Handlotion Ligana® Multi-tec
Lieferant: FAWECO HAUTSCHUTZ
13042001
FAWE13042001EA 0 EUR
FAWE13042001
Schützende Handlotion Ligana® Multi-tec
Hautpflege Hautcremes Hand- und Körperlotionen
Ligana® Multi-tec ist eine Hautschutzlotion mit doppelter Wirkung, die beim Umgang mit unterschiedlichen Materialien am Arbeitsplatz verwendet wird. Sie hinterlässt keinen störenden Fettfilm auf Teilen oder Werkzeugen.
Sie ist geeignet für Arbeitsplätze mit ständig wechselnden schädlichen Substanzen, nicht klar definierten Gefahren oder wo die Hände mechanischer Belastung z. B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen ausgesetzt sind, aber auch für Arbeitsplätze, bei denen das Tragen von Handschuhen erforderlich ist.
  • Öl-in-Wasser-Emulsion
  • Stärkt die oberen Schichten der Haut und reduziert Hautreizungen
  • Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
  • Enthält Glycerin, Hamamelis und Panthenol
  • Silikonfrei, parfümiert
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904