LDPE-Beutel Precision Clean II 14 x18 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Strke: 100 Mikron (4mil) Abmessungen: 14 x18 (356x457 mm) Hergestellt im Reinraum Klasse 10 / 4 ISO Sauberkeit Ebene 100 nach KSC-C-123h und I 1 * 500 ST
Lieferant: FISHER CONTAINER
LDPE-Beutel Precision Clean II 14 x18 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Strke: 100 Mikron (4mil) Abmessungen: 14 x18 (356x457 mm) Hergestellt im Reinraum Klasse 10 / 4 ISO Sauberkeit Ebene 100 nach KSC-C-123h und I 1 * 500 ST
Learn more
About VWR
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.