Prec.Clean II tubing LDPE, 12 x500` Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Dicke: 150 µm Breite: 12 ´(305mm) Fertigung in Reinraum ISO-Klasse 4 Verpackung: Rolle von 500 Fuß (152 Meter) 1 * 1 ST
Lieferant: FISHER CONTAINER CORP