G418
Lieferant: Fitzgerald Industries
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418, (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol
20-GR15
FITZ20-GR15EA
0
EUR
FITZ20-GR15
G418
G418
Formel:
C₂₀H₄₀N₄O₁₀ Molecular Weight: 496,552 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30541267 CAS-Nummer: 49863-47-0 |