Folsäure
Lieferant: Fitzgerald Industries
Synonyme:
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
30-AF19
FITZ30-AF19EA
0
EUR
FITZ30-AF19
Folsäure
Folsäure
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molecular Weight: 441,41 g/mol |
MDL:
MFCD00079305 CAS-Nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |