Iodacetamid

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Iodessigsäureamid

001085-25G
FLUO001085-25GEA 0 EUR
FLUO001085-25G
Iodacetamid
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184,96 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR