6-Fluor-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde, 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
FL12009.POR
012009-5G
CHMPFL12009.POREA
0
EUR
CHMPFL12009.POR
FLUO012009-5G
6-Fluor-3-formylchromon
6-Fluor-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₅FO₃ Molecular Weight: 192,15 g/mol |
MDL:
MFCD00139060 CAS-Nummer: 69155-76-6 |