Homogenisationsbeutel, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
BBAG-03
GOSSBBAG-03EA 0 EUR
GOSSBBAG-03
Homogenisationsbeutel, Corning® Gosselin™
Beutel Homogenisationsbeutel
Diese sterilen Mixerbeutel aus Polyethylen verfügen über einen seitlichen oder vollständigen Filter und werden häufig für Produkte in der Milchindustrie verwendet.
  • Gesicherte Sterilität 10⁻³
  • Die Chargennummer ist auf jedem Filterbeutel angegeben
  • Der Vliesfilter sorgt für eine stärkere Filterleistung
Corning® Gosselin™ ist eine Corning-Marke für Laborkunststoffartikel, die für den Einsatz in industriellen Mikrobiologielaboren wie Lebensmittel und Getränke, Umwelt-/Wassertests und mehr entwickelt wurden.
Siehe auch Corning® Gosselin™ Schöpflöffel mit abnehmbaren Griffen, Besteck, Pipetten sowie Impfösen und Spreizer.
Standards: Lebensmittelkontakt: Das Rohmaterial entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Sterilitätssicherungsniveau basierend auf ISO 11137: STERIL SAL 10⁻³
Bestellinformation: Die blauen und weißen Clips für die Homogenisationsbeutel sind separat erhältlich.