Medizinisch maske, IIR
Lieferant: Xiantao Yongli
113-9929EA 8.1 EUR
113-9929 113-9924
Medizinisch maske, IIR
Masken OP-Masken
Dieser medizinisch Mundschutz wird aus weichem, flexiblem Vliesstoff hergestellt und ist frei von Naturlatex.
  • Ausgezeichnete Filterleistung >99% BFE
  • 3-lagig
  • Latexfreie Gummibänder
  • Nasenbügel
  • Garantierter AQL-Wert von 4,0 - Level II
Die 3-lagige Materialkonstruktion besteht aus einer 25 gsm SPP-Außenschicht, einer 25 gsm MB-Zwischenschicht und einer 25 gsm SPP-Innenschicht. Farbe: Blau.
L×B (auseinander gefaltet): 170×90 mm
Standards: Entspricht den Anforderungen von EN 14683:2019 Typ IIR.