tert-Butyldichlorophosphine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: t-Butyldichlorophosphine
H27360.18
H27360.18EA 520 EUR
H27360.18
tert-Butyldichlorophosphine 98%
tert-Butyldichlorophosphine
Purity: 98% CAS No.: 25979-07-1 Molecular Formula: C4H9Cl2P Formula Weight: 159.00 Melting Point: 44-49° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00013615
Formel: C₄H₉Cl₂P
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Schmelzpunkt: 44…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013615
CAS-Nummer: 25979-07-1
EINECS: 247-386-9
ADR: 8,II