2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H34455.03
H34455.03EA
131
EUR
H34455.03
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10130-87-7
Molecular Formula: C7H7ClO3S
Formula Weight: 206.65
Melting Point: 50-54°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01961367
Formel:
C₇H₇ClO₃S Molecular Weight: 206,65 g/mol Schmelzpunkt: 50…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01961367 CAS-Nummer: 10130-87-7 ADR: 8,III |