Urine collection container
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44116010
HECH44116010EA 16.5 EUR
HECH44116010
Urine collection container
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP, transparent, with white cover made of polycarbonate.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resiatnce
Urine collecting container, PP, with handle and embossed scale.