Präparierbesteck
Lieferant: HERENZ HEINZ
1110401
HERE1110401EA 99.2 EUR
HERE1110401
Präparierbesteck
Präparierbestecke
Dieses Präparierbesteck enthält neun Instrumente in einem stabilen Holzkoffer.
Inhalt:
1 Skalpellgriff Nr. 4 mit zwei Klingen
1 Skalpell
1 Skalpellgriff Nr. 3 mit zwei Klingen
1 Pinzette
1 Schere (spitz)
2 Präpariernadeln (1 spitze, 1 mit Klinge)