Avantor® Ultrasphere®, HPLC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Ultrasphere®
HICH244046EA 1390 EUR
HICH244046 HICH240002 235327. HICH244228 HICH237390 HICH237521 243533N HICH237501 HICH235340 HICH237520 HICH235341 HICH235342 HICH235329 HICH244071 HICH235328 HICH244070 HICH244254 HICH244434 HICH235332 HICH235333 HICH235334 243534N HICH235335 HICH237573 HICH235330 HICH237574
Avantor® Ultrasphere®, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Ultrasphere®-Säulen werden sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft nach wie vor häufig als Referenz verwendet und sind für ihre hervorragende chromatographische Leistung bekannt.
  • 3 und 5 μm sphärisches, poröses Siliciumdioxid
  • Hohe Reproduzierbarkeit, enge Partikelgrößenverteilung
  • Optimale Oberflächenabdeckung für lange Säulenlebensdauer
Avantor® Ultrasphere® ODS (3 µm) und Octyl-Phasen sind sowohl in standardmäßiger analytischer Säulenhardware als auch in einem hocheffizienten Ultrasphere-XL High Speed-Kartuschensäulendesign erhältlich, das eine integrierte Kartuschensäulen-Halterungseinheit umfasst.