Glaskapillaren aus Borosilicatglas 3.3, mit Filament, Enden geschnitten L= 100 0,5 Da= 1,5 0,05 Di= 1,2 0,05 S= 0,15 Fil= 0,1 5 mm Zolltarifnummer: 70172000 Lieferzeit ca. 4 Wochen 1 * 100 ST
Lieferant: HILGENBERG
Glaskapillaren aus Borosilicatglas 3.3, mit Filament, Enden geschnitten L= 100 0,5 Da= 1,5 0,05 Di= 1,2 0,05 S= 0,15 Fil= 0,1 5 mm Zolltarifnummer: 70172000 Lieferzeit ca. 4 Wochen 1 * 100 ST