FAST DRY DEGREASER ist der schnell trocknende Teilereiniger auf Lösemittelbasis. Der Schnellreiniger und Entfetter hat durch seine M ehrkomponenten-Formel eine hohe Lösekraft für Verschmutzungen aller Art und ist ideal geeignet zur Reinigung von mech 1 * 500 mL
Lieferant: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.