HE 33 Horizontale Mini-Unterwasser-Elektrophoreseeinheit
Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
HE33-8-1.5
HOEFHE33-8-1.5EA 463 EUR
HOEFHE33-8-1.5
HE 33 Horizontale Mini-Unterwasser-Elektrophoreseeinheit
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Die HE33 Mini-Horizontale Mini-Unterwasser-Elektrophoreseeinheit ist für sehr schnelle Trennungen von DNA-Restriktionsfragmenten in Agarosegelen konzipiert.
  • Führen Sie ein 7×10 cm großes Gel in nur 5 Minuten aus
  • Die UV-transparente Laufschale ermöglicht dem Benutzer, das Gel abzubilden, ohne dass das Risiko einer Beschädigung durch Handhabung besteht
  • Verschiedene Kammgrößen ermöglichen die Anpassung des Probendurchsatzes an die Laboranforderungen
  • Verstellbare Kammhöhe bietet vollständige Kontrolle über die Well-Tiefe
Um eine passive Kühlung zu erreichen, füllen Sie einfach die durchsichtige geformte Basis mit einer 50%igen Ethylenglykol-Kühlmittellösung, verschließen Sie sie und legen Sie sie in einen Gefrierschrank oder ein Eisbad, bis sie einsatzbereit ist.
Zubehörinformationen: Alle Kämme erfordern HE31-BK-Kammrücken, separat zu bestellen.
Lieferumfang: Das komplette System umfasst die Pufferkammerbaugruppe, den Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, die Laufschale, die Gießschale, 4× Schaumstoffdichtungen, die Wasserwaage, den 1,5 mm dicken 8-Well-Kamm und den Kammrücken. Die Basiseinheit umfasst keine Kämme oder Kammrücken, diese können separat bestellt werden.