Kämme für Max Submarine Horizontale Elektrophoreseeinheit, He 99X
Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
HE91-BK
HOEFHE91-BKEA 64.3 EUR
HOEFHE91-BK
Kämme für Max Submarine Horizontale Elektrophoreseeinheit, He 99X
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Alle Kämme erfordern HE-91-BK-Kammrücken, separat zu bestellen.