Natriumfluorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

01151.9025
HONE01151.9025EA 0 EUR
HONE01151.9025
Natriumfluorid
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molecular Weight: 41,99 g/mol
Siedepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 993 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR