Magnesiumfluorid

Lieferant: Honeywell Chemicals

01252.9025
HONE01252.9025EA 0 EUR
HONE01252.9025
Magnesiumfluorid
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
Molecular Weight: 62,3 g/mol
Siedepunkt: 2260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1266 °C
Dichte: 3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011108
CAS-Nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR