Bariumnitrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
11420.9025
HONE11420.9025EA 0 EUR
HONE11420.9025
Bariumnitrat
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molecular Weight: 261,34 g/mol
Schmelzpunkt: ∼592 °C
Dichte: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986