Eisen(III)sulfat
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Dieisentrissulfat
12357.9020
HONE12357.9020EA
0
EUR
HONE12357.9020
Eisen(III)sulfat
Eisen(III)sulfat
Formel:
Fe₂O₁₂S₃ Molecular Weight: 399,88 g/mol Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011007 CAS-Nummer: 10028-22-5 EINECS: 233-072-9 Merck Index: 12,04079 |