Methansulfonsäure ≥70%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: MSA

15743.9035
HONE15743.9035EA 811 EUR
HONE15743.9035
Methansulfonsäure ≥70%
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR