Ammoniumacetat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz

25007.9025
HONE25007.9025EA 0 EUR
HONE25007.9025
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molecular Weight: 77,08 g/mol
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR