Ammoniumformiat, rein
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Formic acid ammonium salt
25204.9030
HONE25204.9030EA
0
EUR
HONE25204.9030
Ammoniumformiat, rein
Ammonium formate
Formel:
HCO₂NH₄ Molecular Weight: 63,06 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013103 CAS-Nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |